4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine
PC7197-1G
PC7197-500MG
PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA
14190
CZK
APOSPC7197-1G
APOSPC7197-500MG
APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₉FN₂ MW: 176.19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06254679 CAS číslo: 288151-49-5 |