Tisk…
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC7196-1G PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA 8470 CZK
APOSPC7196-1G APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₆F₆N₂
MW: 280.169 g/mol
Bod tání: 157…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669716
CAS číslo: 917561-99-0