Tisk…

2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 7-Fluoro-3-methylquinolin-2-amine, 2-Amino-7-fluoro-3-methyl-1-azanaphthalene

PC7195-1G PC7195-250MG
APOSPC7195-1GEA 16570 CZK
APOSPC7195-1G APOSPC7195-250MG
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉FN₂
MW: 176,19 g/mol
Bod tání: 203…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272513
CAS číslo: 203506-29-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR