Tisk…
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7187-1G PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA 10350 CZK
APOSPC7187-1G APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₈F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272471
CAS číslo: 49612-01-3