2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7174-1G
PC7174-25G
PC7174-5G
APOSPC7174-1GEA
622
CZK
APOSPC7174-1G
APOSPC7174-25G
APOSPC7174-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄BrClFN MW: 224,458 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10698796 CAS číslo: 85462-59-5 |