Tisk…
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine
PC7173-1G PC7173-250MG PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA 6620 CZK
APOSPC7173-1G APOSPC7173-250MG APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375385
CAS číslo: 886371-24-0