Tisk…
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7165-1G PC7165-250MG
APOSPC7165-1GEA 20500 CZK
APOSPC7165-1G APOSPC7165-250MG
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
Vzorec: C₅₄H₁₈F₉₆N₃O₆P₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784334
CAS číslo: 186043-67-4