Tisk…
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 7740 CZK
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₃BrFN
MW: 258.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749655
CAS číslo: 283173-83-1
UN: 2735
ADR: 8 III