2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7158-1G
PC7158-5G
APOSPC7158-1GEA
3740
CZK
APOSPC7158-1G
APOSPC7158-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Vzorec:
C₁₀H₆ClF₃N₂ MW: 246,616 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460500 CAS číslo: 33469-15-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)