Tisk…
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7156-1G PC7156-5G
APOSPC7156-1GEA 4140 CZK
APOSPC7156-1G APOSPC7156-5G
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate)
Vzorec: C₉H₃F₁₃O₄
Bod varu: 151 °C
Hustota: 1,592 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08460494
CAS číslo: 63863-43-4
UN: 1760
ADR: 8,III