(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7154-1G
PC7154-5G
APOSPC7154-1GEA
3940
CZK
APOSPC7154-1G
APOSPC7154-5G
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Vzorec:
C₄H₃BrF₄ MW: 206,964 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460476 CAS číslo: 933600-89-6 |