Tisk…
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7151-1G PC7151-250MG PC7151-5G
APOSPC7151-1GEA 7440 CZK
APOSPC7151-1G APOSPC7151-250MG APOSPC7151-5G
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Bod vzplanutí: >90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258967
CAS číslo: 948014-31-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III