Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7142-1G PC7142-5G
APOSPC7142-1GEA 2980 CZK
APOSPC7142-1G APOSPC7142-5G
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258971
CAS číslo: 1000339-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III