Tisk…
3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile
PC7132-1G PC7132-250MG
APOSPC7132-1GEA 10780 CZK
APOSPC7132-1G APOSPC7132-250MG
3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine
3-Cyano-1,2-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine
Vzorec: C₁₂H₇FN₂O
MW: 214,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258781
CAS číslo: 929000-74-8