Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7130-100G
PC7130-10G
PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA
6720
CZK
APOSPC7130-100G
APOSPC7130-10G
APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% vodný roztok
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.
Vzorec:
C₂HF₃O·H₂O Bod varu: 104…105 °C Bod tání: 68…70 °C Hustota: 1,468 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: –23 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167359 CAS číslo: 33953-86-5 UN: 1989 ADR: 3,II |