Tisk…
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7105-1G PC7105-5G
APOSPC7105-1GEA 4170 CZK
APOSPC7105-1G APOSPC7105-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064969
CAS číslo: 892501-99-4