2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7101-1G
PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA
5720
CZK
APOSPC7101-1G
APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₇H₂₃BF₃NO₃ Bod tání: 118…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09064984 CAS číslo: 906352-77-0 |