Tisk…
4-Bromo-2-fluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-vinylbenzene, 4-Bromo-1-ethenyl-2-fluorobenzene
PC7069-1G PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA 6950 CZK
APOSPC7069-1G APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09907860
CAS číslo: 627463-17-6