2-Bromo-4-fluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G
PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA
3740
CZK
APOSPC7068-1G
APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Vzorec:
C₈H₆BrF MW: 201.036 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14892603 CAS číslo: 1221684-51-0 |