Tisk…
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7067-1G PC7067-5G PC7067-250MG
APOSPC7067-1GEA 705 CZK
APOSPC7067-1G APOSPC7067-5G APOSPC7067-250MG
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester
Vzorec: C₉H₁₄BF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669623
CAS číslo: 1011460-68-6