Tisk…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 8900 CZK
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Vzorec: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
MW: 283.054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689554
CAS číslo: 883898-98-4