Tisk…
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7051-1G PC7051-5G PC7051-25G
APOSPC7051-1GEA 3230 CZK
APOSPC7051-1G APOSPC7051-5G APOSPC7051-25G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O
MW: 182,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781240
CAS číslo: 693235-16-4