Tisk…
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Borono-6-fluorophenol
PC7043-500MG PC7043-1G PC7043-5G
APOSPC7043-500MGEA 1990 CZK
APOSPC7043-500MG APOSPC7043-1G APOSPC7043-5G
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
MW: 155,919 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781238
CAS číslo: 259209-24-0