Tisk…
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7040-25G PC7040-5G
APOSPC7040-25GEA 12900 CZK
APOSPC7040-25G APOSPC7040-5G
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone
Vzorec: C₃Cl₃F₃O
Bod varu: 84,5 °C (760 mm Hg)
Bod tání: 44415 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039321
CAS číslo: 79-52-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III