Tisk…
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-formylpyridine, 3,5-Difluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 8100 CZK
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃F₂NO
MW: 143,091 g/mol
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368235
CAS číslo: 870234-98-3