Tisk…
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 2080 CZK
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Vzorec: C₆H₃ClFNO·H₂O
MW: 177.561 g/mol
Hustota: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657826
CAS číslo: 1196156-07-6