Tisk…

1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6995-1G PC6995-250MG
APOSPC6995-1GEA 12570 CZK
APOSPC6995-1G APOSPC6995-250MG
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃F₃N₂O
Bod tání: 210…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749653
CAS číslo: 116548-04-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR