Tisk…
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: E-HFC-1225ye, (1E)-1,2,3,3,3-Pentafluoroprop-1-ene
PC6994-25G PC6994-5G
APOSPC6994-25GEA 38350 CZK
APOSPC6994-25G APOSPC6994-5G
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Vzorec: C₃HF₅
MW: 132,032 g/mol
Bod varu: –11…–9 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02262202
CAS číslo: 5595-10-8
UN: 3163
ADR: 2.2,