Tisk…
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 2400 CZK
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₃BrFNO
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781224
CAS číslo: 885267-36-7