Tisk…
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6969-1G PC6969-5G
APOSPC6969-1GEA 3270 CZK
APOSPC6969-1G APOSPC6969-5G
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol 98%
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₄F₁₀O
MW: 282,079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01025150
CAS číslo: 60838-60-0