Tisk…
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6962-25G PC6962-5G PC6962-1G
APOSPC6962-25GEA 7610 CZK
APOSPC6962-25G APOSPC6962-5G APOSPC6962-1G
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116053
CAS číslo: 130408-15-0