Tisk…
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 4140 CZK
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₂
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09907681
CAS číslo: 428871-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III