Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 12470 CZK
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₄BF₅O₂
MW: 225.908 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14892600
CAS číslo: 2096332-61-3