Tisk…
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 1240 CZK
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Vzorec: C₉H₃F₁₇O₃
Bod varu: 155…156 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00339457
CAS číslo: 14548-74-4