Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6940-1G
PC6940-5G
APOSPC6940-1GEA
2670
CZK
APOSPC6940-1G
APOSPC6940-5G
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Vzorec:
C₉H₂F₁₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00347264 CAS číslo: 60308-67-0 |