Tisk…
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Octyl-2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propanamide
PC6939-5G
APOSPC6939-5GEA 6720 CZK
APOSPC6939-5G
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Vzorec: C₁₇H₁₈F₁₇NO₃
MW: 607,303 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00310125
CAS číslo: 340037-41-4