Tisk…
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6932L-1G PC6932L-5G PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA 1040 CZK
APOSPC6932L-1G APOSPC6932L-5G APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Vzorec: C₆H₃F₇O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998187
CAS číslo: 243139-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III