Tisk…
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6931G-1G PC6931G-25G PC6931G-5G
APOSPC6931G-1GEA 827 CZK
APOSPC6931G-1G APOSPC6931G-25G APOSPC6931G-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane
Vzorec: C₅H₄F₇IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155967
CAS číslo: 200501-96-8