Tisk…
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 622 CZK
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Bod tání: 211…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847453
CAS číslo: 64695-92-7