Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 622 CZK
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185875
CAS číslo: 1210906-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III