Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 910 CZK
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12761591
CAS číslo: 1187983-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III