Tisk…
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 4010 CZK
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₂Br₂F₂O
Bod tání: 67…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845983
CAS číslo: 1160573-51-2