Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexane-1-sulphonic acid
PC6901-1G PC6901-250MG
APOSPC6901-1GEA 23280 CZK
APOSPC6901-1G APOSPC6901-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Vzorec: C₆H₅F₉O₃S
MW: 328.153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581696
CAS číslo: 757124-72-4
UN: 3261
ADR: 8 II