Bromofluoroacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Bromofluoroacetic Acid, 2-Bromo-2-fluoroethanoic acid, Fluorobromoacetic acid
PC6862-1G
PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA
3770
CZK
APOSPC6862-1G
APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Vzorec:
C₂H₂BrFO₂ MW: 156.938 g/mol Bod varu: 98…99 °C (29 mm Hg) Bod tání: 51…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07784239 CAS číslo: 359-25-1 UN: 3261 ADR: 8 III |