Tisk…
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-8-propoxynonanoic acid
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 9330 CZK
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Vzorec: C₁₂HF₂₃O₅
Bod varu: 75…77 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236739
CAS číslo: 65294-16-8
UN: 3265
ADR: 8,III