Tisk…
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 1870 CZK
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₄ClF₆NO
MW: 315,599 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209304
CAS číslo: 306935-27-3