Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 7740 CZK
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N
Bod varu: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784290
CAS číslo: 885276-54-0