Tisk…
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-3,5-dimethylpyridine
PC6839-1G PC6839-250MG PC6839-5G
APOSPC6839-1GEA 12530 CZK
APOSPC6839-1G APOSPC6839-250MG APOSPC6839-5G
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine
Vzorec: C₇H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044345
CAS číslo: 111887-71-9