Tisk…
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl perfluoro-4-bromobutanoate, Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutyrate
PC6835-1G PC6835-250MG
APOSPC6835-1GEA 8700 CZK
APOSPC6835-1G APOSPC6835-250MG
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Vzorec: C₅H₃BrF₆O₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763602
CAS číslo: 128160-31-6
UN: 3265
ADR: 8,III