Tisk…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6832-10G PC6832-1G PC6832-5G
APOSPC6832-10GEA 14920 CZK
APOSPC6832-10G APOSPC6832-1G APOSPC6832-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate
Vzorec: C₅H₆BrF₃O₂
Bod varu: 68 °C (100 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763643
CAS číslo: 383-68-6